Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 22, 75 mm, 0,70 mm, noir
N° de catalogue BRAU4507754-13
Fournisseur:   B. Braun
Needles, Spinocan®
N° de catalogue BRAU4507754-13
Fournisseur:  B. Braun
Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 22, 75 mm, 0,70 mm, noir
Prix
136,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Code couleur:
    noir
  • Ø:
    0,70 mm
  • Jauge:
    22
  • Désignation:
    Aiguille Spinocan®
  • Longueur:
    75 mm