Needles, Spinocan®
Aiguille Spinocan®, 26, 88 mm, 0,45 mm, marron
N° de catalogue BRAU4502906-01
Fournisseur: B. Braun
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Code couleur:marron
- Ø:0,45 mm
- Jauge:26
- Désignation:Aiguille Spinocan®
- Longueur:88 mm
- Seq:011