Agitateurs
Agitateur et support pour trente-six tubes Mojonnier
N° de catalogue 614-0185
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à :
Product Details & Documents
Agitateurs permettant de déterminer la teneur en matières grasses du lait selon la méthode de Mojonnier. Avec boîtier en PVC. Choix de modèles accueillant 4, 6 ou 36 tubes d'extraction Mojonnier. Les unités assurent un mélange puissant, homogène et reproductible.
- Minuterie, entre 0 et 15 min
- Produisent 100 agitations par minute
- Un modèle pour 36 butyromètres est fourni avec un support
Spécifications
- Désignation:Agitateur et support pour trente-six tubes Mojonnier
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0188Bouchon en liège pour tube d'extraction, méthode de MojonnierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 0,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0187Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule aplatieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 23,70 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0186Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule rondeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 23,70 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-0189Support en bois pour 12 tubes d'extraction selon la méthode de MojonnierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 86,90 €