Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
  BRAU4098102
 :   B. Braun
Robinets multiples, Discofix®
  BRAU4098102
 :  B. Braun
Robinets multiples, Discofix®
Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
239,00 €
1 * 50 ST
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
  • Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
  • Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
  • Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
  • Désignation:
    Three-way stopcocks with 100 mm extension