VWR®, Cuves à usage unique
VWR®, Cuves à usage unique
Macro, 340 – 900 nm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue 634-0675
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Cuves à usage unique
N° de catalogue 634-0675
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Cuves à usage unique
VWR®, Cuves à usage unique
Macro, 340 – 900 nm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
Prix
16,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en polystyrène (PS) optique ou en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adaptées à la plupart des solvants polaires, des solutions acides et alcalines.
  • Variation minimale des valeurs d'extinction
  • Fenêtres légèrement rentrantes, trajet optique clair et propre
  • Transmittance optimale et risque réduit de contamination
Pour le dosage dans l’analyse de l’eau, ou des applications en chimie et en sciences de la vie.
Packaging: Refermables – Cuves assorties par nombre de cavités.
Spécifications
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    2,5 – 4,5 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Seq:
    004
  • Plage de mesure:
    340 – 900 nm