Sonde à fromage
Sonde à fromage
Sonde à fromage, 190 mm, 125 mm, 13 mm
N° de catalogue 300-0143
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Sonde à fromage
N° de catalogue 300-0143
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Sonde à fromage
Sonde à fromage
Sonde à fromage, 190 mm, 125 mm, 13 mm
Prix
202,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier nickelé. Conçue pour l'échantillonnage de petits noyaux et le test de la préparation des fromages sans qu'il soit nécessaire de les découper. Pour une utilisation dans l'industrie de transformation du lait et les fromageries.
  • Poignée en plastique noir
  • Deux tailles différentes disponibles
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Profondeur d'immersion:
    125 mm
  • Désignation:
    Sonde à fromage
  • Longueur:
    190 mm
  • Seq:
    02