Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
200 ml, 230 mm, 75 mm
N° de catalogue 231-0498
Fournisseur:   BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
N° de catalogue 231-0498
Fournisseur:  BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
200 ml, 230 mm, 75 mm
Prix
35,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces pelles conviennent parfaitement pour des échantillons dans le domaine pharmaceutique et l'industrie alimentaire.
  • Avec anneau de suspension
  • Assemblage sans soudure de la pelle et du manche
Spécifications
  • Largeur:
    75 mm
  • Capacité:
    200 ml
  • Longueur:
    230 mm
  • Seq:
    02