Pelles pharmaceutiques
250 ml, 245 mm, 85 mm
N° de catalogue 231-0499
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces pelles conviennent parfaitement pour des échantillons dans le domaine pharmaceutique et l'industrie alimentaire.
- Avec anneau de suspension
- Assemblage sans soudure de la pelle et du manche
Spécifications
- Largeur:85 mm
- Capacité:250 ml
- Longueur:245 mm
- Seq:03