Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
500 ml, 350 mm, 130 mm
N° de catalogue 231-0502
Fournisseur:   BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
N° de catalogue 231-0502
Fournisseur:  BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
500 ml, 350 mm, 130 mm
Prix
61,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces pelles conviennent parfaitement pour des échantillons dans le domaine pharmaceutique et l'industrie alimentaire.
  • Avec anneau de suspension
  • Assemblage sans soudure de la pelle et du manche
Spécifications
  • Largeur:
    130 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Longueur:
    350 mm
  • Seq:
    04