Funnels, mini
sortie Ø 4 mm, 50 mm, 27 mm
N° de catalogue BOCH8855
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
- Excellent temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Spécifications
- Ø ext. entonnoir sup.:27 mm
- Désignation:sortie Ø 4 mm
- Longueur:50 mm