Funnels, mini
Funnels, mini
sortie Ø 10 mm, 50 mm, 31 mm
N° de catalogue BOCH8858
Fournisseur:   BOCHEM
Funnels, mini
N° de catalogue BOCH8858
Fournisseur:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
sortie Ø 10 mm, 50 mm, 31 mm
Prix
5,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Spécifications
  • Ø ext. entonnoir sup.:
    31 mm
  • Désignation:
    sortie Ø 10 mm
  • Longueur:
    50 mm