VWR® Basic, Blouses, avec Velcro®
blanc, XL
113-1991
Ces blouses VWR® Basic SPP sont fabriquées dans un tissu en polypropylène spunbond (SPP) respirant, léger et solide, qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
- Snap collar, raglan sleeves, VELCRO® closure, knitted cuffs, no pockets
- Lightweight and breathable first line barrier protection
Ce vêtement est idéal pour les zones moins critiques ou les salles d’entrée préparatoires. Il est testé et fabriqué dans un établissement certifié ISO et ont subi de nombreux contrôles avant d’être validées par test en laboratoire indépendant.
Colour: White
- Taille de confection:XL
- Couleur:blanc
- Cat. No.:113-1991
- Poids:48 g/m²
- Type de fermeture:Avec Velcro®
- Applications des tenues:Salle propre|Laboratoire
- Genre:Unisex
- Poches:sans poches