Containers with pressure cap
30 ml, 34 mm, 41 mm, jaune, sterile (ionising radiation)
LPIT103018
Container made of PS, clear, with PE snap cap.
- Good chemical resistance
- Lightweight
- Easy to clean
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Ø ext.:34 mm
- Version:sterile (ionising radiation)
- Capacité:30 ml
- Hauteur:41 mm
- Seq:01
- Couleur bouchon:jaune