DEPC
Bottle, 25 g
  RC-042
DEPC
  RC-042
 :  1609-47-8
DEPC
Bottle, 25 g
 :  1609-47-8
169,00 €
1 * 25 g
 :  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  •  :1609-47-8
  •  :O(COOC₂H₅)₂
  •  :MFCD00009106
  •  :162.14 g/mol
  •  :13,08088
  •  :93 °C (1013 hPa)
  •  :1,123 g/cm³ (20 °C)
  •  :69 °C
  •  :Réfrigérateur
  •  :216-542-8
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g