DEPC
Bottle, 25 g
RC-042
: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- :1609-47-8
- :O(COOC₂H₅)₂
- :MFCD00009106
- :162.14 g/mol
- :13,08088
- :93 °C (1013 hPa)
- :1,123 g/cm³ (20 °C)
- :69 °C
- :Réfrigérateur
- :216-542-8
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:25 g