Capsules de pesée
280 ml, 114 mm, 50 mm, 114 mm, B
N° de catalogue 611-3242
Fournisseur: Novelis
Aller à :
Product Details & Documents
En aluminium à bord incliné.
Type A: fond lisse et bord renforcé.
Type B: bord plissé.
Spécifications
- Ø ouverture:114 mm
- Ø ext.:114 mm
- Type:B
- Capacité:280 ml
- Seq:07
- Hauteur int.:50 mm