Brosse, FlexBrush™
Housse en polyester
N° de catalogue 141-1016
Fournisseur: MICRONOVA
Aller à :
Product Details & Documents
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
- Bendable brush with polyester or microfibre cover
- Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
- Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
- Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Documents
Spécifications
- Désignation:Housse en polyester
- Seq:05
- Cat. No.:141-1016
- Environmentally Preferable:Waste Reducing