Containers with screw cap
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, without label, individually wrapped
N° de catalogue LPIT105548
Fournisseur:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
N° de catalogue LPIT105548
Fournisseur:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, aseptic, without label, individually wrapped
Prix
78,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 150 ST
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    63 mm
  • Emballage:
    individually wrapped
  • Type:
    aseptic, without label
  • Capacité:
    180 ml
  • Hauteur:
    80 mm
  • Seq:
    11