Spore strips
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat, 30 mm, 6 mm
N° de catalogue NAMSBG-106DH
Fournisseur:   CROSSTEX
Spore strips
N° de catalogue NAMSBG-106DH
Fournisseur:  CROSSTEX
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat, 30 mm, 6 mm
Prix
337,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Largeur:
    6 mm
  • Désignation:
    Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat
  • Longueur:
    30 mm
  • Seq:
    04