Spanner wrenches
Tricoise, pour écrous Ø 58 - 62 mm, pour colonnes HiScale™ 16, Acier galvanisé
  28-9647-76
 :   Cytiva
Spanner wrenches
  28-9647-76
 :  Cytiva
Spanner wrenches
Spanner wrenches
Tricoise, pour écrous Ø 58 - 62 mm, pour colonnes HiScale™ 16, Acier galvanisé
89,90 €
1 * 2 ST
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
  • Désignation:
    Tricoise, pour écrous Ø 58 - 62 mm, pour colonnes HiScale™ 16
  • Matière:
    Acier galvanisé
  • Seq:
    01