VWR®, Entonnoirs Büchner
62 mm, 70 ml, 55 mm
N° de catalogue 511-0056
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
VWR® for filtration
Documentation produit
Spécifications
- Ø plaque:62 mm
- Capacité:70 ml
- Seq:04
- Pour filtre Ø:55 mm