VWR®, Entonnoirs Büchner
334 mm, 10000 ml, 320 mm
N° de catalogue 511-0075
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Spécifications
- Ø plaque:334 mm
- Capacité:10000 ml
- Seq:13
- Pour filtre Ø:320 mm