VWR®, Entonnoirs Büchner
116 mm, 400 ml, 110 mm
511-0059
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
- Ø plaque:116 mm
- Capacité:400 ml
- Seq:07
- Pour filtre Ø:110 mm