VWR®, Entonnoirs Büchner
130 mm, 600 ml, 125 mm
Catalog # 511-0065
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Specifications
- Ø plaque:130 mm
- Capacité:600 ml
- Seq:08
- Pour filtre Ø:125 mm