VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
156 mm, 1000 ml, 150 mm
N° de catalogue 511-0066
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
N° de catalogue 511-0066
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Prix
202,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
Spécifications
  • Ø plaque:
    156 mm
  • Capacité:
    1000 ml
  • Seq:
    09
  • Pour filtre Ø:
    150 mm