VWR®, Entonnoirs Büchner
192 mm, 2000 ml, 185 mm
Catalog # 511-0067
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
VWR® for filtration
Documentation produit
Specifications
- Ø plaque:192 mm
- Capacité:2000 ml
- Seq:10
- Pour filtre Ø:185 mm