VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
296 mm, 7000 ml, 270 mm
N° de catalogue 511-0069
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
N° de catalogue 511-0069
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
296 mm, 7000 ml, 270 mm
Prix
953,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
Spécifications
  • Ø plaque:
    296 mm
  • Capacité:
    7000 ml
  • Seq:
    12
  • Pour filtre Ø:
    270 mm