VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
43 mm, 25 ml, 40 mm
N° de catalogue 511-0049
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
N° de catalogue 511-0049
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Entonnoirs Büchner
VWR®, Entonnoirs Büchner
43 mm, 25 ml, 40 mm
Prix
43,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine blanche émaillée.
Pour papier filtre ou membrane de filtration.
Documents
Spécifications
  • Ø plaque:
    43 mm
  • Capacité:
    25 ml
  • Seq:
    02
  • Pour filtre Ø:
    40 mm