VWR®, Pilons
VWR®, Pilons
24 mm, 115 mm
N° de catalogue 410-0119
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Pilons
N° de catalogue 410-0119
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Pilons
VWR®, Pilons
24 mm, 115 mm
Prix
13,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porcelaine
  • Surface de meulage non émaillée
  • Poignée vitrée
Certifications: Conformité à la norme DIN 12906
Documents
Spécifications
  • Ø tête:
    24 mm
  • Longueur:
    115 mm