VWR®, Pilons
30 mm, 135 mm
N° de catalogue 410-0120
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Porcelaine
- Surface de meulage non émaillée
- Poignée vitrée
Certifications: Conformité à la norme DIN 12906
Documents
410-0122
Images 360
Spécifications
- Ø tête:30 mm
- Longueur:135 mm