VWR®, Pilons
42 mm, 175 mm
Catalogus # 410-0122
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Porcelaine
- Surface de meulage non émaillée
- Poignée vitrée
Certificeringen: Conformité à la norme DIN 12906
Documents
410-0122
360 graden afbeeldingen
Specificaties
- Ø tête:42 mm
- Longueur:175 mm