Flow meters
Débitmètre pour mazout, diesel, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, etc., avec filetage de connecteur G 1 1/4", 5 - 90 l/min, ± 1 %, PP, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
N° de catalogue BURK5700-0121
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
- Measurement by the turbine wheel principle
- Can be calibrated depending on the medium
- Different versions for many different applications
- Automatic switch on when flow is recognized
- Four resettable part ranges and one fixed total range
Spécifications
- Débit:5 - 90 l/min
- Désignation:Débitmètre pour mazout, diesel, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium, etc., avec filetage de connecteur G 1 1/4"
- Matière:PP, Hastelloy C4, FKM
- Seq:02
- Précision:± 1 %
- Pression:max.4 bar