Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 80 mm, 18 mm, Fil, 220 mm
N° de catalogue REIT12220301
Fournisseur:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
N° de catalogue REIT12220301
Fournisseur:  REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Soie de porc, 80 mm, 18 mm, Fil, 220 mm
Prix
70,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Soie de porc
  • Ø tête de la brosse:
    18 mm
  • Handle material:
    Fil
  • Désignation:
    Test tube brush, with fallow bristles
  • Seq:
    18
  • Longueur totale:
    220 mm
  • Longueur tête de la brosse:
    80 mm