Stoppers
Stoppers
rouge, 12 mm
N° de catalogue LPIT118131
Fournisseur:   LP ITALIANA
Stoppers
N° de catalogue LPIT118131
Fournisseur:  LP ITALIANA
Stoppers
rouge, 12 mm
Prix
253,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 9.000 ST
Product Details & Documents
PE stopper.
  • High grip and closed bottom
Spécifications
  • Ø inférieur:
    12 mm
  • Couleur:
    rouge