Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
N° de catalogue LPIT111118
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Capacité:10 ml
- Longueur:100 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueMatièreDésignationPour Ø ext.DisponibilitéPrix
- LPIT112430PEStoppers for RIA test tubes11 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 12.000 ST - 286,00 €