Faecal containers with screw cap
25 ml, without label and spoon, sterile, PP, 25 mm, 80 mm
N° de catalogue LPIT109248
Fournisseur:   LP ITALIANA
Faecal containers with screw cap
N° de catalogue LPIT109248
Fournisseur:  LP ITALIANA
Faecal containers with screw cap
Faecal containers with screw cap
25 ml, without label and spoon, sterile, PP, 25 mm, 80 mm
Prix
208,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    25 mm
  • Type:
    without label and spoon, sterile
  • Capacité:
    25 ml
  • Hauteur:
    80 mm
  • Matière:
    PP