Test tubes
3 ml, 56 mm, 12 mm
N° de catalogue LPIT117010
Fournisseur:   LP ITALIANA
Test tubes
N° de catalogue LPIT117010
Fournisseur:  LP ITALIANA
Test tubes
Test tubes
3 ml, 56 mm, 12 mm
Prix
273,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 7.000 ST
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Spécifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Capacité:
    3 ml
  • Longueur:
    56 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matière
    Désignation
    Pour Ø ext.
    Disponibilité
    Prix
  • LPIT112430
    PE
    Stoppers for RIA test tubes
    11 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 12.000 ST - 286,00 €