Petri dishes, square
Petri dishes, square
Square petri dish, Square, 120×120 mm, Aseptique, 20/bag
N° de catalogue ANIC05.40.18PAI
Fournisseur:   Anicrin
Petri dishes, square
N° de catalogue ANIC05.40.18PAI
Fournisseur:  Anicrin
Petri dishes, square
Petri dishes, square
Square petri dish, Square, 120×120 mm, Aseptique, 20/bag
Prix
162,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 180 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    20/bag
  • Stérilité:
    Aseptique
  • Version:
    Square, 120×120 mm
  • Désignation:
    Square petri dish
  • Seq:
    03