Milk butyrometer
Butyromètre à lait, 0 - 8% : 0,1, sans bouchon
N° de catalogue 709-0143
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spécifications
- Désignation:Butyromètre à lait, 0 - 8% : 0,1, sans bouchon
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-2028Bouchon conique en caoutchouc pour tous les butyromètres à méthode de dosageConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - 48,20 €