Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Plaques à 24 puits

Plaques à 24 puits

Plaques à puits profonds, incolore, 846×127×45 mm, +, 10,4 ml
Catalog # THMS931565-G-1X
Supplier:   THOMSON INSTRUMENT
Plaques à 24 puits
Catalog # THMS931565-G-1X
Supplier:  THOMSON INSTRUMENT
Plaques à 24 puits
Plaques à 24 puits

Plaques à puits profonds, incolore, 846×127×45 mm, +, 10,4 ml

Price
252,00 €
Log in for availability
1 * 20 ST
Product Details & Documents

Les plaques Thomson 24 puits sont un excellent choix pour les applications de stockage et de culture cellulaire.

Disponible en plaques filtrantes ainsi qu'en plaques stériles.

Documents

Specifications
  • Stérile:
    +
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Plaques à puits profonds
  • l×p×h:
    846×127×45 mm
  • Volume puits:
    10,4 ml
  • Cat. No.:
    THMS931565-G-1X
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.