Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 57MM ORANGE, Vinyle, Permanent, acrylique, Thermal transfer, orange, MiniMark™, 57 mm, 57 mm×35 m, 35 m
N° de catalogue BRDY120859
Fournisseur:   Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
N° de catalogue BRDY120859
Fournisseur:  Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 57MM ORANGE, Vinyle, Permanent, acrylique, Thermal transfer, orange, MiniMark™, 57 mm, 57 mm×35 m, 35 m
Prix
283,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • Gloss finish
  • Permanent acrylic
Spécifications
  • Imprimeur:
    MiniMark™
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Type:
    B-7569
  • Couleur:
    orange
  • Désignation:
    Label printer tape
  • Dimensions:
    57 mm×35 m
  • Longueur:
    35 m
  • Matière:
    Vinyle
  • Seq:
    33
  • Modèle:
    TAPE MINIMARK B7569 57MM ORANGE
  • Largeur:
    57 mm
  • Adhésif:
    Permanent, acrylique