Test sets
Test sets
Test set I for fumes
N° de catalogue DRAE8103410
Fournisseur:   Dräger
Test sets
N° de catalogue DRAE8103410
Fournisseur:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set I for fumes
Prix
112,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spécifications
  • Désignation:
    Test set I for fumes
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    DRAE8103410
  • Durée de mesure:
    180 s
  • Modèle:
    Test set I for fumes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.