Test sets
Test sets for fumes
N° de catalogue DRAE8103380
Fournisseur: Dräger
Aller à :
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spécifications
- Désignation:Test sets for fumes
- Seq:05
- Cat. No.:DRAE8103380
- Durée de mesure:240 s
- Modèle:Test sets for fumes