Bottle brushes
Bottle brushes
Blue, Polyester, 82,5 mm, Plastique, 406 mm
N° de catalogue 129-0595
Fournisseur:   MICRONOVA
Bottle brushes
N° de catalogue 129-0595
Fournisseur:  MICRONOVA
Bottle brushes
Bottle brushes
Blue, Polyester, 82,5 mm, Plastique, 406 mm
Prix
51,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
  • Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
  • BPA-free
Spécifications
  • Matériau des poils:
    Polyester
  • Ø tête de la brosse:
    82,5 mm
  • Handle material:
    Plastique
  • Désignation:
    Blue
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    406 mm