Sondes
Sonde de remplacement externe pour EBI 310 TE, Ø×L : 5×50 mm, TPX 220, −200...+250 °C, T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
N° de catalogue 620-1861
Fournisseur: EBRO
Aller à :
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
EBI 300/310/330 USB Data Loggers for Cold Chain Monitering.pdf USB Dataloggers for Cold Chain Monitoring.pdf
Détails supplémentaires sur le produit
Spécifications
- Plage de mesure:−200...+250 °C
- Désignation:Sonde de remplacement externe pour EBI 310 TE, Ø×L : 5×50 mm, TPX 220
- Seq:201
- Précision:T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



