Sondes
Sonde externe de rechange pour EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300, TPC 300 (NTC), –35...+75 °C, T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
Catalog # 620-1860
Supplier: EBRO
Jump to:
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Documents
Specifications
- Plage de mesure:–35...+75 °C
- Désignation:Sonde externe de rechange pour EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300
- Précision:T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
- Type:TPC 300 (NTC)