ContactUsLinkComponent
Graisse haute performance pour tous les types de points de graissage, des particules de PTFE fines réduisent le frottement entre les surfaces, un système d'additif spécial fournit une pression extrêmement élevée et une résistance à la température. Co 1 * 100 g
N° de catalogue BOHLS1872-16
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Graisse haute performance pour tous les types de points de graissage, des particules de PTFE fines réduisent le frottement entre les surfaces, un système d'additif spécial fournit une pression extrêmement élevée et une résistance à la température. Co 1 * 100 g
N° de catalogue BOHLS1872-16
Fournisseur:  Bohlender
Frequently Bought Together