Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue 3727-01
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Avantor
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N° de catalogue 3727-01
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde solution 50% (p/p), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
53,93 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
MPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C).
Attention: IMPORTANT: Material will freeze if stored below 60°F (16°C). Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    50 - 52%
  • Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.:
    ≤20
  • Assay (NaOH) (by acidimetry):
    50 - 52 %
  • Color (APHA):
    ≤20
  • Sodium Carbonate (Na₂CO₃):
    ≤0.1 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.002 %
  • Sulfate (SO₄):
    ≤0.001 %
  • Ammonium Hydroxide Precipitate:
    ≤0.01 %
  • Silica (SiO₂), For Information Only:
    ≤5 ppm
  • Heavy Metals (as Ag):
    ≤0.001 %
  • Potassium (K):
    ≤0.01 %
  • Nitrogen Compounds (as N):
    ≤5 ppm
  • Phosphate (PO₄):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Trace Impurities - Nickel (Ni):
    ≤5.000 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL