3 COMPOSES CL -, SO4 2-, K+ DANS H2O Cl- 40mg/l SO42- 50mg/l K+ 100mg/l 1 * 500 mL
N° de catalogue CMPL159D.40.W.L5
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
3 COMPOSES CL -, SO4 2-, K+ DANS H2O Cl- 40mg/l SO42- 50mg/l K+ 100mg/l 1 * 500 mL
N° de catalogue CMPL159D.40.W.L5
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck