Spanner wrenches
Spanner wrenches
Tricoise, pour écrous Ø 95 - 100 mm, pour colonnes HiScale™ 50, Acier galvanisé
N° de catalogue 28-9647-78
Fournisseur:   Cytiva
Spanner wrenches
N° de catalogue 28-9647-78
Fournisseur:  Cytiva
Spanner wrenches
Spanner wrenches
Tricoise, pour écrous Ø 95 - 100 mm, pour colonnes HiScale™ 50, Acier galvanisé
Prix
111,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Tricoise, pour écrous Ø 95 - 100 mm, pour colonnes HiScale™ 50
  • Matière:
    Acier galvanisé
  • Seq:
    03