6 COMPOSES DANS H2O 1 flacon de 500 ml avec 5 composés + 1 flacon de 500 ml avec 1 composé Manganese (Mn2+) 1mg/l Iron (2+) (Fe2+) 3mg/l Iron (3+) (Fe3+) 0.2mg/l Aluminium (Al3+) 1mg/l Ammonium (NH4+) 1mg/l Nitrates (NO3-) 50mg/l 1 * 500 mL
N° de catalogue CMPLCF0D.1.W.L5
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together